04736
04736-100ML
¥21,400
出荷可能日2025年4月07日詳細
1 of 10
Supelco
68921
銅スタンダード、ICP用
00462
ナトリウム標準液、ICP用
43149
鉄標準液、ICP用
19078
Platinum Standard for ICP
06335
Kalium Standard für ICP
30083
マグネシウムスタンダード、ICP用
08729
ケイ素スタンダード、ICP用
61935
ICP用アルミニウム標準物質
1.70345
Rhodium ICP standard
19051
カルシウムスタンダード、ICP用
certified reference materialTraceCERT®
300
TraceCERT®
1 g/L Rh in hydrochloric acid (nominal concentration)
ICP: suitable
industrial qcpharmaceutical
single component solution
分析化学
標準物質
Warning
Met. Corr. 1
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Faceshields, Gloves, Goggles
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
04736-100ML:4548173921501 04736-VAR: 04736-100ML-BULK: 04736-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 6
1.70325
Iridium ICP standard
92279
Scandium Standard for ICP
38168
Gold Standard for ICP
44881
Terbium Standard for ICP
39957
Rhenium Standard for ICP
05419
ICP用ゲルマニウムスタンダード