Merck
04542
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3,4-dimethoxy-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
(S)-3-(Boc-amino)-3-(3,4-methoxyphenyl)propionic acid, Boc-3,4-dimethoxy-D-β-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23NO6
CAS番号:
分子量:
325.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
white
mp
142-146 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO6/c1-16(2,3)23-15(20)17-11(9-14(18)19)10-6-7-12(21-4)13(8-10)22-5/h6-8,11H,9H2,1-5H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChI Key
NOEVPXYRCVCOIV-NSHDSACASA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
04542-VAR-F:
04542-BULK-F:
04542-500MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)