Merck
04062
Sigma-Aldrich
4-(Fmoc-aminomethyl)benzoic acid
≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H19NO4
CAS番号:
分子量:
373.40
Beilstein:
7391207
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
white to almost white
mp
224-228 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)cc1
InChI
1S/C23H19NO4/c25-22(26)16-11-9-15(10-12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21H,13-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI Key
JRHUROPSUJVMNH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Rigid linker employed in preparing Rink amide resins;[1] Prep. of aminomethyl resin by coupling with Wang resin.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
04062-1G:
04062-5G:
04062-VAR:
04062-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S. Robinson et al.
Tetrahedron, 53, 6697-6697 (1997)
P.H.H. Hermkens et al.
Tetrahedron, 52, 4527-4527 (1996)