Merck
03938
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムブロミド
dry, ≥98.5% (HPLC/T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11BrN2
CAS番号:
分子量:
191.07
Beilstein:
5162084
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39161001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC/T)
不純物
≤200 ppm water
SMILES記法
[Br-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
03938-25G:
03938-BULK:
03938-5G:
03938-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)