Merck
03661
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homomet-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
(R)-3-(Boc-amino)-5-(methylthio)pentanoic acid, Boc-L-β-homomethionine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO4S
CAS番号:
分子量:
263.35
Beilstein:
8319678
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder with small lumps
white
mp
81-83 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4S/c1-11(2,3)16-10(15)12-8(5-6-17-4)7-9(13)14/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI Key
HBFKPNZCUUZRLA-QMMMGPOBSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)