蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
716 °F
expl. lim.
16 %
不純物
≤1% water
屈折率
n20/D 1.4565 (lit.)
n20/D 1.457
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI Key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03560-2.5L:
03560-6X1L:
03560-4X2.5L:
03560-1L:
03560-BULK:
03560-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)