Merck
03320585
Carminic acid
primary reference standard
別名:
ナチュラルレッド4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥47,700
¥47,700
出荷予定日2025年5月07日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥47,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20O13
CAS番号:
分子量:
492.39
カラーインデックス番号:
75470
Beilstein:
71651
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.24
¥47,700
出荷予定日2025年5月07日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
Cc1c(C(O)=O)c(O)cc2C(=O)c3c(O)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI Key
DGQLVPJVXFOQEV-JNVSTXMASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
03320585-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)