安全性情報
01448
Sigma-Aldrich
Lactulose Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品01448は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
濃度
1000 mg/L in H2O
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
調製ノート
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
アナリシスノート
1000 mg/L lactulose in water, prepared with lactulose and water; filtered through a 0.2 mμ membrane filter
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
01448-50ML-PW:
01448-50ML:
01448-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)