Merck
00489
Sigma-Aldrich
エチレン
puriss., ≥99.95% (GC)
別名:
エテン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH2
CAS番号:
分子量:
28.05
Beilstein:
1730731
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品00489は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
0.97 (vs air)
蒸気圧
35.04 atm ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.95% (GC)
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
36 %
不純物
CO2, trace
N2, trace
O2, trace
water, trace
≤0.0025% methane
≤0.042% CnHm
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
SMILES記法
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI Key
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
圧力缶入り
充満圧(15°C):11 bar、ガス量(15°C、1 bar):11 L。
その他情報
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
FlameGas cylinderExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-148.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00489-1L:
00489-11L:
00489-BULK:
00489-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)