Merck
00139
Sigma-Aldrich
7,8-Dihydro-α-ionone
technical, ≥90% (sum of isomers, GC)
別名:
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-butanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H22O
CAS番号:
分子量:
194.31
Beilstein:
2088879
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (sum of isomers, GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.477
bp
90 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.922 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)CCC1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6,12H,5,7-9H2,1-4H3
InChI Key
JHJCHCSUEGPIGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
00139-25ML:
00139-VAR:
00139-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)