グレード
SAJ first grade
蒸気圧
97 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥90.0%
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
密度
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChI Key
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30-1850-5-500ML-J:
試験成績書(COA)