安全性情報
28-4680
Sigma-Aldrich
ソルベントナフサ
CP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥2,460
¥2,460
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥2,460
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
¥2,460
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
CP
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Muta. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.4 °F
引火点(℃)
25.8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-4680-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)