Merck
24-5165
Sigma-Aldrich
過マンガン酸カリウム 溶液
0.1 M
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥2,330
¥2,330
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥2,330
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KMnO4
CAS番号:
分子量:
158.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352312
PubChem Substance ID:
フォーム:
liquid
¥2,330
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: oxidant
利用可能性
available only in Japan
濃度
0.1 M
1/2 N
SMILES記法
[K][Mn](=O)(=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI Key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24-5165-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
F C Holstege et al.
Methods (San Diego, Calif.), 12(3), 203-211 (1997-07-01)
Open complex formation precedes initiation of transcription by RNA polymerases. In the analysis of transcription initiation from eukaryotic class II promoters, we have used promoter DNA structures that represent intermediates in open complex formation. We describe the preparation and isolation
Jenny Li-Ying Huang et al.
Cancer research, 75(16), 3384-3397 (2015-06-27)
GNAQ and GNA11 are heterotrimeric G protein alpha subunits, which are mutated in a mutually exclusive pattern in most cases of uveal melanoma, one of the most aggressive cancers. Here we introduce the first transgenic mouse model of uveal melanoma
Eun-Joo Shin et al.
Free radical biology & medicine, 84, 355-372 (2015-04-07)
To determine the role of ceruloplasmin (Cp) in epileptic seizures, we used a kainate (KA) seizure animal model and examined hippocampal samples from epileptic patients. Treatment with KA resulted in a time-dependent decrease in Cp protein expression in the hippocampus
Zhanchao Meng et al.
Nature communications, 6, 6096-6096 (2015-02-05)
Indolosesquiterpenoids are a growing class of natural products that exhibit a wide range of biological activities. Here, we report the total syntheses of xiamycin A and oridamycins A and B, indolosesquiterpenoids isolated from Streptomyces. Two parallel strategies were exploited to
Ming Yang et al.
Nature communications, 6, 6445-6445 (2015-03-12)
Clostrubin is a potent antibiotic against methicillin- and vancomycin-resistant bacteria that was isolated from a strictly anaerobic bacterium Clostridium beijerinckii in 2014. This polyphenol possesses a fully substituted arene moiety on its pentacyclic scaffold, which poses a considerable challenge for