Merck
24-1180
Sigma-Aldrich
石油エーテル
JIS special grade, ≥90.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥1,360
18 L
¥28,600
¥1,360
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥1,360
18 L
¥28,600
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
bp:
30-60 °C (lit.)
¥1,360
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
JIS special grade
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥90.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
475 °F
expl. lim.
8 %
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
密度
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-56.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24-1180-8-18L-J:
24-1180-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gunnar Damgård Nielsen et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 98(2), 115-123 (2006-02-01)
Numerous studies have suggested that long-term occupational exposure to white spirit may cause chronic toxic encephalopathy (WHO 1996). This review summarizes the chronic nervous system effects of white spirit in animal studies during a 30-year period. First, routine histopathology was
Lena Ernstgård et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 29(3), 255-262 (2008-12-17)
A move from 'standard' white spirit (stdWS, 15-20% aromatics) to low-aromatic or dearomatized white spirit (deWS) has been seen, as the latter are considered to carry a smaller risk of health effects. However, data on health risks of deWS on
S Edelfors et al.
Pharmacology & toxicology, 84(5), 197-200 (1999-06-11)
Female rats were exposed to white spirit (400 and 800 ppm for 6 hr/day) at day 7-20 during pregnancy. Thirty-five days after birth all female offspring were sacrificed, the brains removed, and the synaptosomal fractions prepared for in vitro studies.
S Dauger et al.
Archives de pediatrie : organe officiel de la Societe francaise de pediatrie, 10(3), 221-223 (2003-06-28)
The Authors report a case of acute White-Spirit poisoning with pulmonary hypertension associated to respiratory distress syndrome. A 14-month-old infant drank an unknown quantity of White-Spirit while his parents were painting. After he spontaneously vomited, he presented a seizure at
[Attempted suicide by intrapulmonary self-injection of White spirit®].
A Godard et al.
Annales francaises d'anesthesie et de reanimation, 31(12), 975-977 (2012-11-20)