Merck
24-1051
Sigma-Aldrich
過塩素酸
suitable for determination of toxic metals, 60.0-62.0%
別名:
PCA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥7,000
¥7,000
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥7,000
About This Item
化学式:
HClO4
CAS番号:
分子量:
100.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥7,000
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
reagent
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: oxidant
利用可能性
available only in Japan
濃度
60.0-62.0%
密度
1.54 g/cm3
適合性
suitable for determination of toxic metals
SMILES記法
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI Key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第6類:酸化性液体
過塩素酸
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24-1051-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John Greenwood et al.
ACS nano, 9(5), 5520-5535 (2015-04-22)
We shine light on the covalent modification of graphite and graphene substrates using diazonium chemistry under ambient conditions. We report on the nature of the chemical modification of these graphitic substrates, the relation between molecular structure and film morphology, and
Dipanwita Das et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(10), 4018-4026 (2013-02-28)
Catalytic four-electron reduction of O2 by ferrocene (Fc) and 1,1'-dimethylferrocene (Me2Fc) occurs efficiently with a dinuclear copper(II) complex [Cu(II)2(XYLO)(OH)](2+) (1), where XYLO is a m-xylene-linked bis[(2-(2-pyridyl)ethyl)amine] dinucleating ligand with copper-bridging phenolate moiety], in the presence of perchloric acid (HClO4) in
Dipanwita Das et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(7), 2825-2834 (2013-02-12)
Selective two-electron plus two-proton (2e(-)/2H(+)) reduction of O(2) to hydrogen peroxide by ferrocene (Fc) or 1,1'-dimethylferrocene (Me(2)Fc) in the presence of perchloric acid is catalyzed efficiently by a mononuclear copper(II) complex, [Cu(II)(tepa)](2+) (1; tepa = tris[2-(2-pyridyl)ethyl]amine) in acetone. The E(1/2)
Kristiina Cajanus et al.
The journal of pain : official journal of the American Pain Society, 15(12), 1248-1256 (2014-09-23)
Most clinically used opioids are mu-opioid receptor agonists. Therefore, genetic variation of the OPRM1 gene that encodes the mu-opioid receptor is of great interest for understanding pain management. A polymorphism 118A>G (rs1799971) within the OPRM1 gene results in a missense
N Gyémánt et al.
British journal of cancer, 103(2), 178-185 (2010-06-17)
The multidrug resistance (MDR) proteins are present in a majority of human tumours. Their activity is important to understand the chemotherapeutic failure. A search for MDR-reversing compounds was conducted among various Betti-base derivatives of tylosin. Here, we evaluate the in