Merck
19-2060
Sigma-Aldrich
メタリン酸
SAJ special grade, ≥37.0% HPO3 basis
別名:
メタリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HPO3)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ special grade
形状
crystalline
利用可能性
available only in Japan
濃度
≥37.0% (HPO3)
溶解性
water: miscible
密度
2 g/cm3
SMILES記法
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChI Key
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
19-2060-5-500G-J:
試験成績書(COA)