グレード
SAJ first grade
詳細
anionic surfactant
アッセイ
≥96.0%
分子量
micellar avg mol wt 600
利用可能性
available only in Japan
凝集数
2
テクニック
MALDI-MS: suitable
protein purification: suitable
CMC
14.6 mM (20-25°C)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
512.6 °F - closed cup
引火点(℃)
267 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
18-0317-5-500G-J:
試験成績書(COA)