Merck
15-1150
Sigma-Aldrich
塩化鉄(III) 六水和物
SAJ first grade, ≥98.0%
別名:
塩化第二鉄 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥1,060
500 G
¥2,090
¥1,060
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥1,060
500 G
¥2,090
About This Item
化学式:
FeCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
270.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ:
≥98.0%
グレード:
SAJ first grade
フォーム:
solid
¥1,060
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ first grade
蒸気圧
1 mmHg ( 194 °C)
アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
利用可能性
available only in Japan
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15-1150-5-500G-J:
15-1150-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sanjay Kashyap et al.
ACS nano, 8(9), 9097-9106 (2014-08-28)
Biomineralization proteins are widely used as templating agents in biomimetic synthesis of a variety of organic-inorganic nanostructures. However, the role of the protein in controlling the nucleation and growth of biomimetic particles is not well understood, because the mechanism of
Xiaoqing Li et al.
The Journal of organic chemistry, 78(18), 9499-9504 (2013-08-28)
Halosulfonylation of terminal alkynes was achieved with sulfonylhydrazides as the sulfonyl precursor and inexpensive iron halide as halide source in the presence of TBHP, allowing the regio- and stereoselective generation of (E)-β-chloro and bromo vinylsulfones.
Jinmyung Cha et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(5), 457-459 (2012-10-27)
50 nm Magnetic nanocluster (MNC) was deliberately selected as an efficient probe for the magnetic relaxation switching (MRSw) assay. After surface modification of MNCs with poly(acrylic acid) to give PAA-MNCs, and employing streptavidin-biotin interactions for the MRSw assay model, a
Ko-Lin Kuo et al.
PloS one, 7(12), e50295-e50295 (2012-12-12)
The association between intravenous (IV) iron administration and outcomes in hemodialysis (HD) patients is still debated. Therefore, this study was aimed to assess the relationship between the IV administration of ferric chloride hexahydrate (Atofen®) and cardiovascular (CV) outcome and the
Dongying Ma et al.
Blood, 122(25), 4094-4106 (2013-10-26)
The identity of vampire bat saliva anticoagulant remained elusive for almost a century. Sequencing the salivary gland genes from the vampire bat Desmodus rotundus identified Desmolaris as a novel 21.5-kDa naturally deleted (Kunitz 1-domainless) form of tissue factor pathway inhibitor.