Merck
11-0790
Sigma-Aldrich
ギ酸
SAJ first grade, 88.0-89.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥2,230
¥2,230
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥2,230
About This Item
化学式:
HCOOH
CAS番号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥2,230
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
1.6 (vs air)
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
88.0-89.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
57 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
113.0 °F
引火点(℃)
45 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11-0790-5-500ML-J:
11-0790-8-22KG-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yoann Rombouts et al.
Annals of the rheumatic diseases, 74(1), 234-241 (2013-10-10)
To determine whether anticitrullinated protein antibodies (ACPA) exhibit specific changes in Fc glycosylation prior to the onset of arthritis. Serum samples of patients with ACPA-positive arthralgia (n=183) were collected at baseline and at various time points of follow-up. 105 patients
Emma Granqvist et al.
The New phytologist, 207(3), 551-558 (2015-05-27)
Plants that form root-nodule symbioses are within a monophyletic 'nitrogen-fixing' clade and associated signalling processes are shared with the arbuscular mycorrhizal symbiosis. Central to symbiotic signalling are nuclear-associated oscillations in calcium ions (Ca(2+) ), occurring in the root hairs of
J Liesivuori et al.
Pharmacology & toxicology, 69(3), 157-163 (1991-09-01)
Metabolism of methanol, methyl ethers, esters and amides give rise to formic acid. This acid is an inhibitor of the mitochondrial cytochrome oxidase causing histotoxic hypoxia. Formic acid is a weaker inhibitor than cyanide and hydrosulphide anions. The body burden
Tasqiah Julianti et al.
Journal of ethnopharmacology, 155(1), 426-434 (2014-06-04)
Leaf decoctions of Carica papaya have been traditionally used in some parts of Indonesia to treat and prevent malaria. Leaf extracts and fraction have been previously shown to possess antiplasmodial activity in vitro and in vivo. Antiplasmodial activity of extracts
Victoria G Dunne et al.
NMR in biomedicine, 18(1), 24-33 (2004-09-30)
Following subarachnoid haemorrhage the most significant complication is sustained cerebral vascular contraction (vasospasm), which may result in terminal brain damage from cerebral infarction. Despite this, the biochemical cause of vasospasm remains poorly understood. In this study, the global high-concentration metabolite