表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
500 mL | 在庫あり出荷可能from三田市テクノパーク16-4 | ¥4,900 |
この商品について
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
UNSPSC Code:
15101802
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-578-6
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
製品名
エタノール, ≥99.5%, SAJ super special grade
grade
SAJ super special grade
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エタノール
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
55.4 °F - closed cup
引火点(°C)
13 °C - closed cup
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + アルコール類 + 危険等級II
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
09-0760-5-500ML-J:4548173006765
jan