Merck
05-0810
Sigma-Aldrich
L-乳酸カルシウム 五水和物
SAJ first grade, ≥97.0%
別名:
L-乳酸 カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3CH(OH)COO]2Ca · 5H2O
CAS番号:
分子量:
308.29
Beilstein:
4923285
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥97.0%
形状
solid
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2/t2*2-;;;;;;/m00....../s1
InChI Key
HPVJXNNKHRNBOY-VFGZHDCSSA-L
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
05-0810-5-500G-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ehsan Rezabeigi et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 40, 248-252 (2014-05-27)
More than four decades after the discovery of 45S5 Bioglass® as the first bioactive material, this composition is still one of the most promising materials in the tissue engineering field. Sol-gel-derived bioactive glasses generally possess improved properties over other bioactive