Merck
03-2680
Sigma-Aldrich
Bismuth standard solution
1 mg/mL Bi, suitable for atomic absorption spectrometry
別名:
Bismuth(III) nitrate 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
濃度
1 mg/mL Bi
適合性
suitable for atomic absorption spectrometry
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI Key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03-2680-6-100ML-J:
試験成績書(COA)