Merck
01-3910
Sigma-Aldrich
4-アミノ-3-ヒドロキシ-1-ナフタレンスルホン酸
JIS special grade, ≥97.0%
別名:
1-アミノ-2-ナフトール-4-スルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC10H5(OH)SO3H
CAS番号:
分子量:
239.25
Beilstein:
2697469
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
グレード
JIS special grade
アッセイ
≥97.0%
利用可能性
available only in Japan
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI Key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
01-3910-2-25G-J:
01-3910-5-500G-J:
試験成績書(COA)