Merck
398969
Sigma-Aldrich
4-アミノ-3-ヒドロキシ-1-ナフタレンスルホン酸
ACS reagent, ≥90%
別名:
1-アミノ-2-ナフトール-4-スルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC10H5(OH)SO3H
CAS番号:
分子量:
239.25
Beilstein:
2697469
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥90%
形状
powder
強熱残分
≤0.1%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.2%
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI Key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-アミノ-3-ヒドロキシ-1-ナフタレンスルホン酸は、三官能モノマー(3つの官能基-NH2、-OHおよび-SO3Hを有する)から成るアニリンの誘導体です。また、2つの縮合ベンゼン環を含みます。
アプリケーション
4-アミノ-3-ヒドロキシ-1-ナフタレンスルホン酸は、パラチオンメチルを定量するための新しい蛍光アッセイのプローブとして使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
398969-BULK:
398969-25G:
398969-VAR:
398969-5G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.