由来生物
human blood
品質水準
フォーム
solution
包装
pkg of 100 μg
メーカー/製品名
Roche
濃度
0.2 mg/mL
色
colorless
溶解性
water: miscible
保管温度
2-8°C
詳細
DNAは、ヌクレオチドと呼ばれる単位が2本の長いポリヌクレオチド鎖として配列し、二重らせん構造を形成したものからなります。[1]ヌクレオチドは、リン酸基、糖および窒素塩基を含みます。窒素塩基には、アデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)およびシトシン(C)の4種類があります。これらの塩基の配列によって、遺伝コドンが定められます。[2]塩基配列の違いのために、生物はお互いに異なります。真核細胞では、DNAは核に局在します。[1]
ヒト血液(軟膜)よりSambrookらの方法で単離した高分子量(>50 kb)のゲノムDNA。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
DNAは、遺伝メカニズムの不可欠な要素です。ヌクレオチド配列には、さまざまな生物学的プロセスに関する情報が含まれています。遺伝コドンは、生物学的機能に必須のタンパク質をコードします。細胞分裂中に、この遺伝情報は次世代に伝えられます。[1]非常に長いゲノムDNA断片の増幅には、非常に高品質のテンプレートDNAが必要です。場合によっては、テンプレートの品質が悪いために増幅が失敗することがあります。このゲノムDNAの優れた品質が長大なDNA断片の信頼性のある増幅を可能にします。
品質
分子量:0.5%アガロースゲルを用いた電気泳動で分離調製され、ゲルはエチジウムブロマイドで染色されています。精製したゲノムDNAの分子量は50 kbを超えます。
機能試験:調製品をイクスパンドPCRシステムでテンプレートとし、ヒトtPAコントロールプライマーセットの適切なプライマーを用いました。増幅生成物として27 kbを超える長さが得られます。
混入生物がないこと:この調製に用いた血漿はHBs抗原と、HIV-1、HIV-2、HCV抗体の存在について確認されています。試験結果はすべて陰性でした。
機能試験:調製品をイクスパンドPCRシステムでテンプレートとし、ヒトtPAコントロールプライマーセットの適切なプライマーを用いました。増幅生成物として27 kbを超える長さが得られます。
混入生物がないこと:この調製に用いた血漿はHBs抗原と、HIV-1、HIV-2、HCV抗体の存在について確認されています。試験結果はすべて陰性でした。
物理的形状
溶液、10 mM Tris HCl、1 mM EDTA,、pH 8.0に溶解
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shana L McDevitt et al.
Biopreservation and biobanking, 12(6), 402-408 (2014-12-17)
Stable dry-state storage of DNA is desirable to minimize required storage space and to reduce electrical and shipping costs. DNA purified from various commercially available dry-state stabilization matrices has been used successfully in downstream molecular applications (e.g., quantitative polymerase chain
Ioannis G Fatouros et al.
Clinical chemistry, 52(9), 1820-1824 (2006-07-15)
Circulating free plasma DNA is implicated in conditions associated with tissue injury, including exercise-induced inflammation, and thus is a potential marker for athletic overtraining. We measured free plasma DNA along with C-reactive protein (CRP), creatine kinase (CK), and uric acid
Claire Rooney et al.
PloS one, 11(2), e0149628-e0149628 (2016-02-26)
FGFR1 amplification occurs in ~20% of sqNSCLC and trials with FGFR inhibitors have selected FGFR1 amplified patients by FISH. Lung cancer cell lines were profiled for sensitivity to AZD4547, a potent, selective inhibitor of FGFRs 1-3. Sensitivity to FGFR inhibition
Sinden RR, et al.
DNA (2012)
Alberts B, et al.
Molecular Cell Biology. 4th edition. (2002)