Merck
11480022001
Roche
DNAポリメラーゼ
pkg of 500 U (2 x 250_U), sufficient for ≤200 reactions
別名:
DNAポリメラーゼ, ポリメラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
41106314
由来生物
bacterial (Thermus thermophilus)
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
形状
liquid
使用法
sufficient for ≤200 reactions
比活性
5 U/μL
包装
pkg of 500 U (2 x 250_U)
メーカー/製品名
Roche
濃度
0.5-5.0 units (per reaction for PCR (standard))
2.5 units (per reaction for PCR (standard))
パラメーター
75 °C optimum reaction temp.
テクニック
PCR: suitable
RT-PCR: suitable
nucleic acid labeling: suitable
colorless
最適pH
~9.0 (25 °C)
溶解性
water: miscible
適合性
suitable for molecular biology
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
その他の活性
Endonuclease, none detected (up to 20 enzyme units using Lambda-DNA/ 16h/37°C)
Nicking activity, none detected ( up to 20 enzyme units using pBR322-DNA / 16h/37°C)
RNases, none detected (up to 20 enzyme units using MS II-RNA; 4h/37°C)
保管温度
−20°C
詳細
Tth DNAポリメラーゼは好熱性真正細菌であるThermus thermophilus HB8から単離され、非特異的なDNアーゼおよびRNアーゼを取り除いて精製されています。本酵素は高プロセッシブ5′-3′DNAポリメラーゼであり、3′-5′エキソヌクレアーゼ活性はありません。本酵素はpHでは9付近(25℃にて調整)および温度では75℃付近で最大の活性を示します。Tth DNAポリメラーゼは長時間の高温(95℃)でのインキュベーションに耐性があります。
アプリケーション
Thermus thermophilus(Tth)DNAポリメラーゼは下記の用途で使用することができます:
  • 長時間の高温(95℃)でのインキュベーションに耐えるため、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)によるDNA断片の増幅
  • 本酵素は修飾されたデオキシリボヌクレオチドを基質にできるため、放射能、ジゴキシゲニンまたはビオチンのいずれかで標識されたヌクレオチドによるDNA断片の標識
  • 固有のマンガン依存性逆転写酵素(RT)活性を有するため、標的RNAのcDNAへの効率的な転写
  • リアルタイムPCR
生物化学的/生理学的作用
Thermus thermophilus(Tth)DNAポリメラーゼは、固有の逆転写酵素(RT)活性を持つ耐熱性のDNAポリメラーゼです。本酵素は処理能力が高い5′-3′ DNAポリメラーゼであり、3′-5′エキソヌクレアーゼ活性(校正活性)を持ちません。Tth DNAポリメラーゼはマンガンイオン存在下で非常に効率的な固有の逆転写酵素(RT)活性を持つことがことがわかっています―これまでに報告されたE. coliDNAポリメラーゼIやTaq DNAポリメラーゼの活性よりもはるかに高いものです。逆転写活性はRNアーゼH活性を伴いません。高温でのTth DNAポリメラーゼ活性(至適温度+55℃~+70℃、最高温度+95℃)がRNAの2次構造から起こる問題を克服します。結果として、Mg2+イオン存在下で同じ酵素を用いてPCRでcDNAを増幅することができます。Tth DNAポリメラーゼの、高温下で逆転写とDNA増幅を同時に行うことのできる能力により、細胞およびウイルスRNAの定量的RT-PCR、クローニングおよび遺伝子発現解析に使用することができます。Tth DNAポリメラーゼは1 kbまでのRNAのRT-PCR増幅に用いることができます。
特徴および利点
Tth DNAポリメラーゼ:
  • 少なくとも1,000 bpまでの長さのポリメラーゼ連鎖反応(PCR)産物が得られるよう最適化したRT-PCR反応を保証
  • 修飾されたデオキシリボヌクレオシド三リン酸を基質にできます
  • RNアーゼ H活性を伴いません
  • 耐熱性が高いため、RNAの高度な2次構造に通常伴う問題を克服します
包装
1キットに3回の測定分が含まれています。
品質
Tth DNAポリメラーゼの活性はロット毎に活性化DNAを用いて測定されています。ヒトゲノムDNAと同様に、?DNAを用いて機能試験を実施しています。PT/PCRにおける性能はマウス総RNAと?-アクチン特異的プライマーを用いて測定されています。Tth DNAポリメラーゼはそれぞれのロットについて、現在の品質管理手順に従って、エクソ‐およびエンドヌクレアーゼ活性、ニック活性等の夾雑活性がないことが確かめられています。現在の品質管理手順に従って、独特の自己プライミング測定により、DNA混入がないことが確かめられています。
単位の定義
Tth DNAポリメラーゼの1単位は、「単位測定」で示された測定条件下で、+70℃、30分以内に酸沈殿させたDNA中へ10 nmol の総dNTPsの取り込みを触媒する酵素量として定義されます。
単位測定:活性化DNAを用いた測定のためのインキュベーションバッファー
67 mM Tris-HCI、pH 8.8 (+25℃)、16.6 mM (NH4)2SO4、6.7 mM MgCl2、10 mM 2-メルカプトエタノール、それぞれ0.2 mMの dATP、dCTP、dGTP、 dTTP.
インキュベーション手順
活性化したニシン精子DNA 12.5 µg および 0.1 µCi [α32P] dCTP を0.01~0.1単位のTth DNAポリメラーゼと共に、パラフィンオイルを重層した50 µLのインキュベーションバッファー中、+70℃、30分間インキュベートします。
取り込まれたdNTP量をトリクロロ酢酸で沈殿させてシンチレーションカウンターで測定します。
容積活性:PCR反応毎0.5~5 U(至適)
PCR反応毎2.5 U(標準)
下記に述べる「単位測定」における活性化DNAを用いて測定されています。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
法的情報
本製品の使用は米国特許申請範囲および対応する米国外の特許申請範囲により保護されています。この製品の購入には、購入者自身の内部的な研究について本製品の本量のみ使用する範囲における特許申請下の訴訟からの限定された、譲渡不能な免責が含まれます。他のいかなる特許下においても権利はなく、どのような商業的サービスを行う権利もありません。すなわち金銭のための購買者の活動結果の無制限な公表またはその他の商業的検討は、含意により、または禁反言により明白に伝搬されます。この製品は研究目的にのみ使用できます。ロシュ特許申請範囲での診断への使用にはロシュより個別のライセンスを得る必要があります。ライセンス購入の詳細な情報については以下へお問い合わせください。ライセンス管理者、アプライド・バイオシステムズ、850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • PCR Buffer, including MgCl2 10x concentrated
  • RT-PCR Buffer, coupled reaction in one tube 5x concentrated
  • Mn(OAc)2-Solution 25 mM
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Petra Wolffs et al.
Journal of clinical microbiology, 42(1), 408-411 (2004-01-13)
An investigation of the influence of five DNA polymerase-buffer systems on real-time PCR showed that the choice of both DNA polymerase and the buffer system affected the amplification efficiency as well as the detection window. The analytical repeatability of the
Ghosal S, et al.
Fundamentals of Analytical Toxicology (2018)
T W Myers et al.
Biochemistry, 30(31), 7661-7666 (1991-08-06)
A recombinant DNA polymerase derived from the thermophilic eubacterium Thermus thermophilus (Tth pol) was found to possess very efficient reverse transcriptase (RT) activity in the presence of MnCl2. Many of the problems typically associated with the high degree of secondary
S A Bustin
Journal of molecular endocrinology, 25(2), 169-193 (2000-10-03)
The reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) is the most sensitive method for the detection of low-abundance mRNA, often obtained from limited tissue samples. However, it is a complex technique, there are substantial problems associated with its true sensitivity, reproducibility
Taq and Other Thermostable DNA Polymerases
van Pelt-Verkuil E, et al
Principles and Technical Aspects of PCR Amplification, 103-118 (2008)