Merck
10223581001
Roche
ポリ(dA)
Poly-deoxy-adenylic acid
別名:
PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105600
フォーム
lyophilized
分子量
330 Da
包装
pkg of 5 U
メーカー/製品名
Roche
吸光度比
A290/260 nm 0.03-0.12
A280/260 nm 0.28-0.39
A250/260 nm 0.84-0.94
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
詳細
ポリ(dA)は、ポリデオキシアデニル酸というポリマーで、一本鎖構造を取ります。デオキシアデニル酸の単位が隣接していることから、UV照射の影響を受けやすく、光反応を起こします。[1]ポリ(dA)は、β-グルカンと併せて、DNAの共役および細胞株への送達に使用されます。[2]
アプリケーション
ポリ(dA)は、次の用途に適しています。
  • DNAポリメラーゼアッセイに。また、電気泳動移動度シフトアッセイ(EMSA)試験のためにタンパク質DNA複合体を希釈するバッファーの成分として。[3]
  • DNAヘリカーゼ遺伝子40産物(G40P)NTP加水分解に用いるssDNA基質として。[4]
  • Pyrococcus abyssi DNAポリメラーゼアッセイに。[5]
シーケンス
鎖長:ロット番号20-17の平均鎖長は250~500塩基
単位の定義
A260 1ユニットは40 μg ssDNA相当。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A specific photoreaction in polydeoxyadenylic acid
Porschke D
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 70(9), 2683-2686 (1973)
Bacillus subtilis bacteriophage SPP1 hexameric DNA helicase, G 40 P, interacts with forked DNA
Ayora S, et al.
Nucleic Acids Research, 30(11), 2280-2289 (2002)
V Iyer et al.
The EMBO journal, 14(11), 2570-2579 (1995-06-01)
Many yeast promoters contain homopolymeric dA:dT sequences that affect nucleosome formation in vitro and are required for wild-type levels of transcription in vivo. Here, we show that poly(dA:dT) is a novel promoter element whose function depends on its intrinsic structure
Human DNA polymerase lambda functionally and physically interacts with proliferating cell nuclear antigen in normal and translesion DNA synthesis
Maga G, et al.
The Journal of biological chemistry, 277(50), 48434-48440 (2002)
A novel gene carrier prepared from triple helical beta-glucan and polydeoxyadenylic acid
Liu Q, et al.
Journal of materials chemistry. B, 2(8), 933-944 (2014)