Merck
Z542482
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 5.3 mm, wall size 1.78 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥2,990
¥2,990
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥2,990
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥2,990
Check Cart for Availability
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 785507
内径
5.3 mm
壁サイズ
1.78 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)