Merck
XX5014700
Millipore
Millipore Classic Glassフィルターホルダー - キット
47 mm, Glass frit membrane support, 500 mL funnel
別名:
ガラスフィルターホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
品質水準
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
22.9 cm
直径
8.0 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9.6 cm2
漏斗容量
300 mL
フィッティング
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Classic Glass Filter Holder
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
Millipore 47 mm Classic Glassフィルターホルダーキット
47 mm、ガラスフリットメンブレンサポート、500 mLファネル
このClassic Glassフィルターホルダーはすべての実験室において不可欠なツールです。このホルダーの多目的設計はさまざまなアプリケーションに適しており、お客様固有のアプリケーションニーズに対応できるように、3種類のサポート資材が用意されています。
本品は、以下の品目から構成されるキットです:
(カタログ番号-説明)
XX5014704 - Milliporeガラスファネル500 mL、47 mm、硼珪酸、すりガラスシール
XX1014703 - Milliporeスプリングクランプ47 mm、アルミニウム製
XX1014702 - Milliporeガラスベースと栓、47 mm、ガラスフリットメンブレンサポート
ALIGNED05 - Milliporeアライメントガイド、47 mm、5/PK
特長・利点:
•メンブレンの着脱が容易な設計
•さまざまな用途に適した3つのメンブレンサポート資材の選択肢
•UV滅菌またはオートクレーブ済み細菌学的分析用のフィルター付き
用途:
一般的なろ過と清澄化、細菌学的分析、油および油圧作動油の粒子汚染分析、剥離細胞診
原理
真空
調製ノート
滅菌法
UV滅菌またはフィルターを装着しないで高圧蒸気滅菌