主要文書
XX42RES01
Millipore
Reservoir, 500 mL, for LabScale
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
Pellicon®
品質水準
H
25.4 cm (10 in.)
L
44 cm
W
20 cm
関連するカテゴリー
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany