Merck
XX1012542
Millipore
真空ろ過用Milliporeガラスベースおよびストッパー
別名:
Millipore 真空ベース, ろ過用ガラスベース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel screen
テクニック
vacuum filtration: suitable
直径
25 mm
ろ過面積
2.8 cm2
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Millipore ガラス真空ろ過付属品
ガラスベースおよびストッパー、25 mm、ステンレス鋼サポート、スクリーン付き。
これらの付属品は、Milliporeガラス製真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替コンフィグレーションの提供を目的として設計されています。
本品は、Millipore 25 mm分析用ステンレススチール製フィルターホルダーキットの付属部品です。