Merck
XX1012502
Millipore
真空ろ過用Milliporeガラスベースおよびストッパー
25 mm, Glass frit support
別名:
Millipore 真空ベース, ろ過用ガラスベース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone stopper (parylene treated)
テクニック
vacuum filtration: suitable
直径
25 mm
ろ過面積
2.5 cm2
フィッティング
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeガラス真空ろ過付属品
ガラスベースおよびストッパー、25 mm、ガラスフリットサポート
これらの付属品は、Milliporeガラス真空ろ過キットに含まれる部品の交換、または代替構成の提供を目的として設計されています。
本品は、Millipore 25 mmガラス製微量分析フィルターホルダーキットの付属部品です。