XX1004730
1 of 10
Millipore
HAWP04700
MCEメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
WP6122050
Chemical Duty Pump, 220 V/50 Hz
XX2004708
真空ろ過用Milliporeステンレス鋼サポートスクリーン
HNWP04700
ナイロンネットフィルター
XX6700P20
分注圧力容器 20 L
XF5423050
Millivac-Mini Vacuum Pump, 230 V
XX7104712
Fluids Contamination Analysis Kit, 230 V/50 Hz
XX6504730
Patch Test Kit
XX2004720
ヒドロゾル47 mmフィルターホルダー、ステンレス鋼
AAWP04700
MF-Millipore™メンブレンフィルター、孔径0.8 µm
PTFE sealanodized aluminum spring clamp(s)borosilicate glass baseborosilicate glass funnel(s)silicone stopper
22.9 cm
7.6 cm
47 mm
9.6 cm2
inlet funnelNo. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
filtration
for use with Classic Glass Filter Holder
ambient
製品番号
ロット番号・バッチ番号
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 2
XX4404700
フィルターホルダー、47 mm、ステンレス鋼
58065
Filter Holder and Screen