Merck
WMBQP0D01
Milli-Q
壁固定用ブラケット
Wall Mounting Bracket
Installation accessory for use with POD dispensers
別名:
Q-POD® およびE-POD®壁固定用ブラケット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pkg of 1 unit
H × W × D
31 cm × 15 cm × 44.1 cm
適合性
for use with E-POD®
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Q-POD® Element
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この壁固定用付属品は、給水ユニットを離れた位置に簡単にすっきりと設置するように設計されています。ブランケットには、柔軟性を高めるための回転アームが含まれています。
Q-POD® およびE-POD® ディスペンサーならびにQ-POD® Elementユニットと使用。
特徴および利点
  • ラボベンチのスペースを節約。
  • 簡単に設置可能。
法的情報
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー