Merck
P0DC0VER1
Milli-Q
シリコーン結晶でのPOD保護
Protects the POD base against repeated exposure to reactive substances such as acid vapours
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with E-POD®
輸送温度
ambient
詳細
シリコン結晶が、酸蒸気、強酸および塩基などの刺激の強い化学物質、刺激性溶媒または腐食液などの反応性物質への反復ばく露からPOD(ディスペンシングポイント)ベースを保護します。
法的情報
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany