Merck
TX1278
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.05% (v/v) trifluoroacetic acid
別名:
Acetonitrile solution, ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide, Trifluoroacetic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
4124158
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116004
EC Index Number:
200-835-2
bp:
81.6 °C/1,013 hPa
製品名
アセトニトリル 溶液,
蒸気圧
97 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
濃度
0.045-0.055 % (v/v) in trifluoroacetic acid
テクニック
HPLC: suitable
蒸発残留物質
≤5 ppm
APHA: ≤10
bp
81.6 °C/1,013 hPa
mp
-45.7 °C
転移温度
flash point 2 °C
密度
0.782 g/mL at 25 °C
UV吸収
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.40
λ: 230 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.010
λ: 350 nm Amax: ≤0.010
フォーマット
mixture
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
TX1278P-1 is packaged in poly coated glass bottles
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (trifluoroacetic acid)0.045-0.055% (v/v)Color (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidGradient at 210 nm0.005AU maxGradient at 220 nm0.001AU maxGradient at 280 nm0.001AU maxUV Abs. at 190 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.40AU maxUV Abs. at 230 nm0.30AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 280 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.010AU maxUV Abs. at 350 nm0.010AU max
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TX1278RW-NS20:
US1TX1278RW/NS20:
TX1278-NP20:
TX1278P-1:
試験成績書(COA)