安全性情報
TT-10L-BK
Millipore
Bulk Reagent Diluents - ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT Monoclonal Control
別名:
Monoclonal Control
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.47
抗体製品の状態
unpurified
品質水準
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 10 L
濃度
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of EU IVD directive.
For In Vitro use only
アプリケーション
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
TT-10L-BK:
試験成績書(COA)