Merck
TANKVNT22
Milli-Q
ベントフィルター
pore size 0.22 μm, carbon, and soda lime, Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
使用法
(for type 3 water)
包装
pkg of 2 units
メーカー/製品名
Milli-Q®
H
33 cm (12.8 in.)
ポアサイズ
0.22 μm pore size
適合性
for use with SDS
for use with tanks
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • ベントフィルターは、保管された高感度の純水を環境中に存在するおそれのある汚染物質から保護します。これらには、主に実験室の大気から入り込む二酸化炭素、粒子、微生物および揮発性有機化合物が含まれます。
  • 貯蔵中に純水の品質を劣化させるおそれのある気中浮遊汚染物質を除去するために慎重に選択された、精製担体の組み合わせを含みます。CO2汚染を防ぐためのソーダ石灰を含みます。
  • ベントフィルターカートリッジは、ポリプロピレン、ポリエーテルスルホンおよびスチレンアクリロニトリル樹脂製です。
アプリケーション
ベントフィルターは、気中浮遊汚染物質からの保護を高めます。
特徴および利点
二酸化炭素を除去するためのソーダ石灰。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany