包装
pkg of 1 unit
パラメーター
254 nm (wavelength)
適合性
for use with SDS
詳細
この水精製付属品は、SDS 500保存タンク用にデザインされています。リザーバー内の純水はループを介して複数の場所に配水されます。この254 nmのUVランプがループ内の細菌増殖を制限し、純水の品質を保護します。
アプリケーション
この付属品は、配水ループ内の細菌の増殖とバイオフィルムの蓄積を防ぎます。