Merck
TANKSDS2ASM
Milli-Q
自動殺菌モジュール(ASM)
Protects and preserves the integrity of stored pure water against bacterial proliferation and biofilm formation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with SDS
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この自動殺菌モジュール(ASM)には、保管した純水中およびタンクの内表面での細菌およびバイオフィルムの増殖を防ぐために、UVランプが組み込まれています。
SDS 500純水保管および配水システム用です。
アプリケーション
ASMは、保管している純水を細菌の増殖やバイオフィルムの形成から保護します。
特徴および利点
  • 殺菌効果のある254 nm UVランプ。
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.