主要文書
SYMBDSH01
Millipore
Steritest® Symbio廃液トレイサポート、2キャニスター用、LFHポンプ
This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
別名:
キャニスターホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
NACRES:
NB.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
316L stainless steel support (Drain tray)
EPDM rubber seal
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
メーカー/製品名
Steritest®
入力
pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio pump
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
Steritest® Symbio廃液トレイサポートには、ステンレス鋼製キャニスターホルダーと2キャニスターLFHポンプ用に設計されたクイックコネクターが含まれています。
アプリケーション
ワークフローを合理化し、無菌試験中の安全性を高めるための付属品。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany