Merck
SX1244P
Supelco
硫酸 溶液
for Babcock Milk Test
別名:
Sulfuric acid solution, acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116116
EC Index Number:
231-639-5
蒸気圧
0.0001 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
90.5-92.8%
形状
liquid
シェルフライフ
24 mo. (from manufacture date)
テクニック
Babcock Milk Test: suitable
APHA: ≤30
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
335 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
no temp limit
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
for Babcock Milk Test
アナリシスノート
Assay90.5-92.8%Color (APHA)30 maxExpiration dateExp. 24 months from manufacturing dateFormClear liquidSpecific Gravity at 20/4°C1.820-1.830
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX1244P-4:
試験成績書(COA)