スキップする
1.00729
Sulfuric acid
90-91%, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
別名:
Sulfuric acid solution
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Assay:
90.0-91.0% (acidimetric)
Form:
liquid
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
硫酸 溶液, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Quality Segment
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.2 ppm Nitrate (NO3)
bp
300 °C
density
1.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): 90.0 - 91.0 %
Density (20 °C): 1.815 - 1.821 g/ml
Nitrate (NO₃): ≤ 0.2 ppm
Test for oily and fatty substances: passes test
Expiry date: see product label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 硫酸 溶液
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
適用法令
劇物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
1007290500: + 1007292500: + 1007299025: + 1007290000:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)