Merck
SX0650
Supelco
Sodium Molybdate, Dihydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Sodium Molybdate, Dihydrate, Disodium Molybdate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MoNa2O4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
241.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-551-7
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
meets USP/NF
アッセイ
99.5-103.0%
フォーム
powder
white
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp
687 °C
溶解性
840 g/L
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.015%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI Key
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Ammonium (NH4)0.001% maxAssay99.5-103.0%Chloride (Cl)0.005% maxColorWhiteFormPowderHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSulfate (SO4)0.015% maxpH of a 5% solution at 25°C7.0-10.5
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX0650-4:
SX0650-2:
試験成績書(COA)