認証
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
形状
granular
サイズ
4-8 mesh
損失
≤7% loss on drying, 200°C
色
off-white
粒径
4-12 mesh (>=80%)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
4-8 mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
アプリケーション
4-8 mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
アナリシスノート
Carbon dioxide absorption capacity19.0% minColorOff-whiteFines (through U.S. No. 100 sieve)1% maxFormGranular pelletsIdentificationTo pass testIndicator, Presence ofTo pass testLoss on drying at 200°C7% maxMesh size (4-8)80% min
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX0216-1:
試験成績書(COA)