Merck
SX0206A
Supelco
硝酸銀 溶液
0.10N
別名:
Silver nitrate solution, normality
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
51473502
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
traceable to NIST
pH
4-5 (20 °C in H2O)
輸送温度
ambient
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Silver nitrate solution (0.10N)
SX0206A-2 500ml Glass Bottle
規格
Tolerance: ±0.0001N
アナリシスノート
Color Limit: "10 max."
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX0206A-2:
SX0206A-5:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
硝酸銀 BioReagent, suitable for plant cell culture, >99% (titration)
Sigma-Aldrich
S7276
硝酸銀
硝酸 ACS reagent, 70%
Sigma-Aldrich
438073
硝酸