安全性情報
ST1685
Sigma-Aldrich
Anti-TRPA1 Mouse mAb (6G8)
liquid, clone 6G8, Calbiochem®
別名:
Anti-Transient Receptor Potential Cation Channel A1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6G8, monoclonal
フォーム
liquid
含まれません
preservative
交差性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRPA1(8989)
詳細
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the TRPA1 protein.
Recognizes the TRPA1 protein.
This Anti-TRPA1 Mouse mAb (6G8) is validated for use in Immunoblotting for the detection of TRPA1.
免疫原
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 1033-1118 human TRPA1, expressed as a GST fusion protein
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
ST1685-100UG:
試験成績書(COA)