SNAP2FRMN01
SNAP id® 2.0 Midi Blot Holding Frame
Frame ensures membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile allows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
About This Item
おすすめの製品
製品名
SNAP id® 2.0 ミニブロット保持フレーム(シングルパック), The new Mini Blot Holders ensure the membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
品質水準
メーカー/製品名
SNAP id®
テクニック
western blot: suitable
適合性
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
ウェスタンブロッティングプロトコルでは、研究におけるイムノブロッティング手順で極めて重要なゲルからニトロセルロースへのタンパク質転写を詳述します。