スキップする
SNAP2MINI
SNAP id® 2.0 Protein Detection System-Mini
7.5 x 8.4 cm, Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane
別名:
タンパク質検出キット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
SNAP id® 2.0タンパク質検出システム-Mini(7.5 x 8.4 cm), Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane..
manufacturer/tradename
SNAP id®
technique(s)
western blot: suitable
compatibility
for use with Commercially available blocking reagents, for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with Nitrocellulose, for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with commercially available detection reagents
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
新たに開発されたSNAP id 2.0タンパク質検出システムは、ウェスタンブロットで免疫反応性タンパク質を検出するための第2世代のSNAP i.d.法です。独自の吸引駆動システムにより、免疫検出に要する時間が大幅に短縮されています。従来のウェスタンブロッティングには4~24時間かかっていましたが、今では、品質とシグナルを損なうことなく、30分で行うことができます。タンパク質をメンブレンに転写した後のすべての免疫検出ステップ(ブロッキング、洗浄、一次および二次抗体インキュベーション)を、SNAP id 2.0システムで実施できます。SNAP id 2.0ミニブロットホルダーは、最大7.5×8.4cmのブロットを保持できます。
Application
SNAP id 2.0タンパク質検出システム-Mini(7.5 x 8.4 cm)は、ウェスタンブロットで使用されています。
Features and Benefits
SNAP id 2.0タンパク質検出システムの特長:
  • 個別に制御された2つの面を有する吸引ベース上で、一度に最大4つのブロットを処理できます。
  • 3種類のサイズの取り外し可能なブロットホールディングフレーム(MultiBlot、Mini、Midi)付きで、さまざまなブロットサイズに対応できます。
  • 使い捨てブロットホルダーは、MultiBlot、Mini、Midiフレームのサイズです
  • 第一世代SNAP idシステムにはブロットスペーサーが必要でしたが、新しいブロットホルダーにはブロットスペーサーが組み込まれています。
  • 延長およびオフラインブロット処理オプション:フレームにはフタが付いており、ベースから取り外してインキュベーションを延長(1時間から一晩)、またはシェーカーでインキュベート、あるいは4°Cでインキュベートできます。
  • 積み重ねできるフレームにより、複数のブロットを同時に処理できます。ブロット全体のシグナルが均一な30分間の免疫検出です。
  • SNAP id 2.0抗体回収トレイを用いると、抗体回収率は80%超です。
  • ニトロセルロースおよびポリフッ化ビニリデン(PVDF)メンブレンに適合します
  • ほとんどのブロッキングバッファーと可視化法(化学発光、蛍光、比色分析など)で機能します。
Packaging
このシステムには、SNAP id® 2.0 ベース、Mini Blot ホールディングフレーム 2 個、抗体回収トレイ 2 個、真空チューブ、回転パッド & ブロットローラー、ウェッティングトレイ 2 個、およびクイックスタートガイドが含まれています。
Other Notes
SNAP id® 2.0 タンパク質検出システムは、研究用途のみを目的としています。診断用途には使用できません。
代替品:WBAVDBASE
Legal Information
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SNAP2MB1SNAP2IHC2SNAP2IHC
description
Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane..
description
Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane.
description
-
description
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
detection method
fluorometric, colorimetric, chemiluminescent
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
detection method
-
detection method
-
manufacturer/tradename
SNAP id®
manufacturer/tradename
SNAP id®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
compatibility
for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with Commercially available blocking reagents, for use with Nitrocellulose, for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with commercially available detection reagents, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
compatibility
for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with commercially available detection reagents, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with Commercially available blocking reagents, for use with Nitrocellulose, for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
compatibility
-
compatibility
-
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunohistochemistry: suitable (tissue)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (tissue), immunohistochemistry: suitable (paraffin)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)