Merck
SNAP2FRMD
Millipore
SNAP id® 2.0 Midi Blot Holding Frame
Frame ensures membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile allows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
product name
SNAP id® 2.0 Midi Blot Holding Frame (single pack), The new Midi Blot Holders ensure the membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
品質水準
メーカー/製品名
SNAP id®
テクニック
western blot: suitable
適合性
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
新しいMidi ブロットホールディングフレームは積み重ね可能で、湿気を保持する透明な蓋が付いています。オフラインインキュベーション用に、簡単にロックできるラッチとアンブレラバルブが付いています。
アプリケーション
For use on immunoblots.
法的情報
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
SDSポリアクリルアミドゲルからニトロセルロースシートへのタンパク質の電気泳動転写を説明したさまざまなブロット手順のワークフローステップを含むウェスタンブロットプロトコル。イムノブロッティングプロトコルとしても知られています。
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.